4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR923960-250MG
APOSOR923960-250MGEA 84.1 EUR InStock
APOSOR923960-250MG
4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine 95+%
4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,456 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14582020
Numéro CAS: 1206250-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité