Benzyl isoamyl ether 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl Isopentyl Ether
OR924030-25G
APOSOR924030-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR924030-25G
Benzyl isoamyl ether 98%
Benzyl isoamyl ether
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048371
Numéro CAS: 122-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité