Acyclovir
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
OR9240T-100MG
APOSOR9240T-100MGEA 87.3 EUR InStock
APOSOR9240T-100MG
Acyclovir
Acyclovir
Formule: C₈H₁₁N₅O₃
MW: 225,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057880
Numéro CAS: 59277-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité