5-Bromo-2-vinylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924287-1G
APOSOR924287-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR924287-1G
5-Bromo-2-vinylpyrimidine 95%
5-Bromo-2-vinylpyrimidine
Formule: C₆H₅BrN₂
MW: 185,021 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485168
Numéro CAS: 883901-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité