(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924312-1G
APOSOR924312-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR924312-1G
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140.183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18808769
Numéro CAS: 497855-88-6
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR924312-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité