(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924457-1G
APOSOR924457-1GEA 503 EUR InStock
APOSOR924457-1G
(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine 97%
(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,263 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109735
Numéro CAS: 114676-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité