Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924536-1G
APOSOR924536-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR924536-1G
Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₅ClO₂S
MW: 176,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20922775
Numéro CAS: 36157-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité