Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle salicylate 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR924591-100G
APOSOR924591-100GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR924591-100G
Méthyle salicylate 95%
Méthyle salicylate


Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: 222 °C
Densité: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité