2-Chloro-5-ethoxypyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924684-1G
APOSOR924684-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR924684-1G
2-Chloro-5-ethoxypyrimidine 95%
2-Chloro-5-ethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697651
Numéro CAS: 82153-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité