1-Bromo-2-méthylpropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isobutyl bromide
OR924726-1KG
APOSOR924726-1KGEA 473 EUR InStock
APOSOR924726-1KG
1-Bromo-2-méthylpropane
1-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C
Point de fusion: –118 °C
Densité: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000217
Numéro CAS: 78-77-3
ONU: 2342
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité