4-Ethyl-2-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924780-100G
APOSOR924780-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR924780-100G
4-Ethyl-2-méthoxyphénol 98%
4-Ethyl-2-méthoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038714
Numéro CAS: 2785-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité