N-Ethyl-N-methylbenzylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl(ethyl)methylamine
OR925064-25G
APOSOR925064-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR925064-25G
N-Ethyl-N-methylbenzylamine 96%
N-Ethyl-N-methylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051914
Numéro CAS: 4788-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité