cis-Jasmone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925069-100G
APOSOR925069-100GEA 187 EUR InStock
APOSOR925069-100G
cis-Jasmone 95%
cis-Jasmone
Formule: C₁₁H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001402
Numéro CAS: 488-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité