(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, (R)-3,4-Dimethoxy-alpha-methylbenzylamine
OR925276-1G
APOSOR925276-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR925276-1G
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761897
Numéro CAS: 100570-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité