1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Amino-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
OR926128-1G
APOSOR926128-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR926128-1G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂
MW: 198,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839668
Numéro CAS: 927684-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité