6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927218-1G
APOSOR927218-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR927218-1G
6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid 95%
6-Methoxy-2-pyrazinecarboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233277
Numéro CAS: 24005-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité