6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927744-1G
APOSOR927744-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR927744-1G
6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040767
Numéro CAS: 53590-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité