2-Methylindazole-7-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid
OR928767-1G
APOSOR928767-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR928767-1G
2-Methylindazole-7-carboxylic acid 98%
2-Methylindazole-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071445
Numéro CAS: 1234615-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité