2-(2,4-Dimethylphenoxy)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9293-100G
APOSOR9293-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR9293-100G
2-(2,4-Dimethylphenoxy)acetohydrazide
2-(2,4-Dimethylphenoxy)acetohydrazide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156144
Numéro CAS: 72293-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité