3,3'-Bipyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3'-Dipyridyl, 3,3'-Bipyridine
OR929371-1G
APOSOR929371-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR929371-1G
3,3'-Bipyridine 95%
3,3'-Bipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006371
Numéro CAS: 581-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité