1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929725-1G
APOSOR929725-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR929725-1G
1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone 95%
1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19159692
Numéro CAS: 1859-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité