4-Chloro-1-phenylpyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-phenyl-1H-pyrazole
OR929752-100MG
APOSOR929752-100MGEA 78.3 EUR InStock
APOSOR929752-100MG
4-Chloro-1-phenylpyrazole 95%
4-Chloro-1-phenylpyrazole
Formule: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234512
Numéro CAS: 6831-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité