2,4-Dinitro-1-naphtol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR929998-25G
APOSOR929998-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR929998-25G
2,4-Dinitro-1-naphtol 98%
2,4-Dinitro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065352
Numéro CAS: 605-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité