4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9300-5G
APOSOR9300-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9300-5G
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle 98%
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016989
Numéro CAS: 14719-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité