7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR930033-250MG
APOSOR930033-250MGEA 187 EUR InStock
APOSOR930033-250MG
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520387
Numéro CAS: 21586-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité