4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930693-1G
APOSOR930693-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR930693-1G
4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 95%
4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669895
Numéro CAS: 20357-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité