Allyl dimethyldithiocarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR930814-5G
APOSOR930814-5GEA 487 EUR InStock
APOSOR930814-5G
Allyl dimethyldithiocarbamate 95%
Allyl dimethyldithiocarbamate
Formule: C₆H₁₁NS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059057
Numéro CAS: 20821-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité