3-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931377-1G
APOSOR931377-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR931377-1G
3-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol 95%
3-(2-Nitrophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028697
Numéro CAS: 20716-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité