4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid
OR931378-5G
APOSOR931378-5GEA 342 EUR InStock
APOSOR931378-5G
4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734696
Numéro CAS: 62067-45-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR931378-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité