4-Bromo-N-méthylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931639-25G
APOSOR931639-25GEA 156 EUR InStock
APOSOR931639-25G
4-Bromo-N-méthylaniline 98%
4-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030391
Numéro CAS: 6911-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité