Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(3-Pyridyl)propiolate
OR931728-1G
APOSOR931728-1GEA 272 EUR InStock
APOSOR931728-1G
Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate 95%
Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18205098
Numéro CAS: 78584-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité