Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931790-1G
APOSOR931790-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR931790-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834350
Numéro CAS: 317335-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité