(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-2-amine
OR931825-1G
APOSOR931825-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR931825-1G
(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formule: C₇H₈ClN₃
MW: 169,612 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837178
Numéro CAS: 1289385-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité