Quinolin-4-ylmethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)quinoline
OR932181-1G
APOSOR932181-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR932181-1G
Quinolin-4-ylmethanol 95%
Quinolin-4-ylmethanol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006059
Numéro CAS: 6281-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité