(R,R)-(-)-3,6-Octanediol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,6R)-Octane-3,6-diol, (R,R)-(-)-3,6-Dihydroxy octane, (3R,6R)-(-)-3,6-Octanediol
OR932401-500MG
APOSOR932401-500MGEA 667 EUR InStock
APOSOR932401-500MG
(R,R)-(-)-3,6-Octanediol 96%
(R,R)-(-)-3,6-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631087
Numéro CAS: 129619-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité