2,2-Dimethyl-piperazine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932791-1G
APOSOR932791-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR932791-1G
2,2-Dimethyl-piperazine dihydrochloride 95%
2,2-Dimethyl-piperazine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂·2ClH
MW: 187,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752613
Numéro CAS: 128427-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité