2-Isopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932820-1G
APOSOR932820-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR932820-1G
2-Isopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 98%
2-Isopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054857
Numéro CAS: 927803-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité