6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932821-1G
APOSOR932821-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR932821-1G
6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride 95%
6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride
Formule: C₉H₉NO·ClH
MW: 183,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432614
Numéro CAS: 135311-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité