2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((p-Tolyloxy)methyl)oxirane
OR932992-1G
APOSOR932992-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR932992-1G
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046991
Numéro CAS: 2186-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité