2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932999-5G
APOSOR932999-5GEA 319 EUR InStock
APOSOR932999-5G
2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone 95%
2,4,4-Triméthyl-1-cyclopentanone
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019313
Numéro CAS: 4694-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité