Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9330-1G
APOSOR9330-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR9330-1G
Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique
Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique
Formule: C₆H₇BClNO₃
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798255
Numéro CAS: 957060-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité