4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933001-1G
APOSOR933001-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR933001-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19205004
Numéro CAS: 1004-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité