meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933328-5G
APOSOR933328-5GEA 379 EUR InStock
APOSOR933328-5G
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol 95%
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol
Formule: C₄H₈Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7268-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité