Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Borono-2-chlorobenzoic acid

OR9342-1G
APOSOR9342-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9342-1G
3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid


Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,3800 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06801689
Numéro CAS: 913835-32-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité