6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR935238-250MG
APOSOR935238-250MGEA 126 EUR InStock
APOSOR935238-250MG
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline
Formule: C₉H₄BrClN₂O₂
MW: 287,497 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27928359
Numéro CAS: 754990-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité