Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethenyl-4-(1-ethoxyethoxy)benzene

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR935500-5G
APOSOR935500-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR935500-5G
1-Ethenyl-4-(1-ethoxyethoxy)benzene
1-Ethenyl-4-(1-ethoxyethoxy)benzene


Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 106 °C (0.67 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25978107
Numéro CAS: 157057-20-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité