4-Isobutyramidobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9360-1G
APOSOR9360-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR9360-1G
4-Isobutyramidobenzeneboronic acid 98%
4-Isobutyramidobenzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Numéro MDL: MFCD08235068
Numéro CAS: 874219-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité