1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Piperidino)cyclohexene
OR936208-25G
APOSOR936208-25GEA 212 EUR InStock
APOSOR936208-25G
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₉N
MW: 165,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014643
Numéro CAS: 2981-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité