2-(Diméthylamino)éthyle benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Dimethylamino)ethyl benzoate, Benzoic Acid 2-Dimethylaminoethyl Ester
OR936268-25G
APOSOR936268-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR936268-25G
2-(Diméthylamino)éthyle benzoate 95%
2-(Diméthylamino)éthyle benzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051067
Numéro CAS: 2208-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité