2-Éthoxy-3-isopropylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936366-5G
APOSOR936366-5GEA 488 EUR InStock
APOSOR936366-5G
2-Éthoxy-3-isopropylpyrazine 95%
2-Éthoxy-3-isopropylpyrazine
Formule: C₉H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038029
Numéro CAS: 72797-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité